Stampa…
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC421190-100MGEA 432 CHF
APOSPC421190-100MG APOSPC421190-1G APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18324916
CAS Number: 127406-53-5
Mehr About VWR