2-Bromo-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC421159-250MGEA
220
CHF
APOSPC421159-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₂ Peso molecolare: 270,003 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16610250 CAS Number: 823222-03-3 |