tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC421142-1GEA
272
CHF
APOSPC421142-1G
APOSPC421142-250MG
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Formula:
C₁₂H₁₂F₂O₃ Peso molecolare: 242,219 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11975649 CAS Number: 467442-12-2 |