2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSPC421056-1GEA
722
CHF
APOSPC421056-1G
APOSPC421056-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole
Formula:
C₄HBrF₃NS Peso molecolare: 232,022 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD14702723 CAS Number: 1209458-80-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |