Stampa…
2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC421003-1GEA 436 CHF
APOSPC421003-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Formula: C₁₄H₉F₃O
Peso molecolare: 250,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24969058
CAS Number: 1519952-50-1
Mehr About VWR