4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC412389-1GEA
193
CHF
APOSPC412389-1G
4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid 95+%
4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₅BF₂O₄ Peso molecolare: 201,92 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203343 CAS Number: 1029716-92-4 |