5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC412139-1GEA
332
CHF
APOSPC412139-1G
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₈H₁₀BFO₂ Peso molecolare: 167,973 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18783131 CAS Number: 900175-03-3 |