trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSPC412074-1GEA
251
CHF
APOSPC412074-1G
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
Formula:
C₉H₈BF₃O₂ Peso molecolare: 215,965 g/mol Punto di fusione: 204…210 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03427005 CAS Number: 352525-91-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...