Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC411266-1GEA 2190 CHF
APOSPC411266-1G
3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Formula: C₄H₆F₃NO·ClH
Peso molecolare: 177,553 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26097230
CAS Number: 1803590-72-8
Mehr About VWR