[4-(Difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410486-1GEA
1180
CHF
APOSPC410486-1G
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[4-(Difluoromethyl)-6-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formula:
C₁₅H₁₅F₂N₅O₂ Peso molecolare: 335,309 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08697730 CAS Number: 1006477-98-0 |