Stampa…
1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410480-1GEA 994 CHF
APOSPC410480-1G
1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1-(3,5-Difluorophenyl)-N-[(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Formula: C₁₃H₁₅F₂N₃
Peso molecolare: 251,275 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08696831
CAS Number: 1006473-57-9
Mehr About VWR