1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410465-1GEA
994
CHF
APOSPC410465-1G
1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
1-(4-Fluorophenyl)-N-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]methanamine
Formula:
C₁₂H₁₄FN₃ Peso molecolare: 219,258 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04968191 CAS Number: 1006464-87-4 |