Stampa…
1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410464-1GEA 1180 CHF
APOSPC410464-1G
1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-amine
1-(2,2-Difluoroethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₅H₇F₂N₃
Peso molecolare: 147,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08696542
CAS Number: 1006462-38-9
Mehr About VWR