Stampa…
[6-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410444-1GEA 777 CHF
APOSPC410444-1G
[6-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[6-(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Formula: C₁₅H₁₄F₃N₅O₂
Peso molecolare: 353,299 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08697654
CAS Number: 1006444-20-7
Mehr About VWR