3-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410417-1GEA
777
CHF
APOSPC410417-1G
3-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
3-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formula:
C₇H₆BrF₃N₂O₂ Peso molecolare: 287,034 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04969244 CAS Number: 1006348-79-3 |