Stampa…
4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410412-1GEA 620 CHF
APOSPC410412-1G
4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
4-Methyl-5-[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₈H₇F₃N₄S
Peso molecolare: 248,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08558209
CAS Number: 1006348-68-0
Mehr About VWR