3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410397-1GEA
620
CHF
APOSPC410397-1G
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
3-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]pentan-1-amine
Formula:
C₁₀H₁₆F₃N₃ Peso molecolare: 235,249 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06805085 CAS Number: 1006340-62-0 |