3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410378-1GEA
620
CHF
APOSPC410378-1G
3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
3-[1',3'-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)-1H,1'H-3,4'-bipyrazol-1-yl]propan-1-amine
Formula:
C₁₂H₁₆F₃N₅ Peso molecolare: 287,284 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08556263 CAS Number: 1006323-05-2 |