Stampa…
3-Amino-4-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410363-1GEA 620 CHF
APOSPC410363-1G
3-Amino-4-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-4-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formula: C₁₅H₁₄F₃N₅OS
Peso molecolare: 369,365 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03422769
CAS Number: 1005696-22-9
Mehr About VWR