2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410359-1GEA
620
CHF
APOSPC410359-1G
2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
2-[4-Chloro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Formula:
C₈H₈ClF₃N₂O₂ Peso molecolare: 256,61 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419688 CAS Number: 1005679-11-7 |