Stampa…
3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410352-1GEA 620 CHF
APOSPC410352-1G
3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-4-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-6-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formula: C₁₄H₁₂F₃N₅OS
Peso molecolare: 355,338 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03422767
CAS Number: 1005632-64-3
Mehr About VWR