Stampa…
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410339-1GEA 620 CHF
APOSPC410339-1G
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
3-Amino-6-(difluoromethyl)-4-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formula: C₁₅H₁₅F₂N₅OS
Peso molecolare: 351,374 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03422787
CAS Number: 1005582-49-9
Mehr About VWR