Stampa…
4-(Difluoromethyl)-6-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410330-1GEA 620 CHF
APOSPC410330-1G
4-(Difluoromethyl)-6-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinylpyrimidine
4-(Difluoromethyl)-6-(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinylpyrimidine
Formula: C₁₁H₁₄F₂N₆
Peso molecolare: 268,266 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04970388
CAS Number: 1004644-07-8
Mehr About VWR