Stampa…
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410327-1GEA 777 CHF
APOSPC410327-1G
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-hydrazinyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₆
Peso molecolare: 272,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04970347
CAS Number: 1004644-03-4
Mehr About VWR