1-{[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]methyl}-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410314-1GEA
280
CHF
APOSPC410314-1G
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]methyl}-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]methyl}-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formula:
C₁₂H₁₁F₃N₄O₂ Peso molecolare: 300,237 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04967948 CAS Number: 1004193-88-7 |