1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410308-1GEA
463
CHF
APOSPC410308-1G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-4-nitro-1H-pyrazole
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formula:
C₁₀H₇ClFN₃O₂ Peso molecolare: 255,633 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02575856 CAS Number: 333444-49-8 |