1-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410287-1GEA
463
CHF
APOSPC410287-1G
1-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula:
C₁₂H₁₁F₂N₃O₃ Peso molecolare: 283,231 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05861659 CAS Number: 1001519-18-1 |