3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410284-1GEA
463
CHF
APOSPC410284-1G
3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
3-[4-Chloro-5-cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formula:
C₁₀H₁₂ClF₃N₄O Peso molecolare: 296,677 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419755 CAS Number: 1001518-98-4 |