3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410283-1GEA
463
CHF
APOSPC410283-1G
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
3-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanehydrazide
Formula:
C₁₀H₁₃F₃N₄O Peso molecolare: 262,232 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419754 CAS Number: 1001518-97-3 |