2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410279-1GEA
280
CHF
APOSPC410279-1G
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
2-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetohydrazide
Formula:
C₉H₁₁F₃N₄O Peso molecolare: 248,205 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419742 CAS Number: 1001518-93-9 |