Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSPC410123-1GEA 80.2 CHF
APOSPC410123-1G APOSPC410123-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₉F₂NO·ClH
Peso molecolare: 209,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371272
CAS Number: 1431962-90-1
Mehr About VWR