4-(Cyclohexyloxy)-3-fluoroaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410116-1GEA
620
CHF
APOSPC410116-1G
4-(Cyclohexyloxy)-3-fluoroaniline hydrochloride
4-(Cyclohexyloxy)-3-fluoroaniline hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆FNO·ClH Peso molecolare: 245,721 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11499050 CAS Number: 1197234-19-7 |