Stampa…
3-Fluoro-4-phenoxyaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410113-1GEA 201 CHF
APOSPC410113-1G
3-Fluoro-4-phenoxyaniline hydrochloride
3-Fluoro-4-phenoxyaniline hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₀FNO·ClH
Peso molecolare: 239,673 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25371195
CAS Number: 1431963-13-1
Mehr About VWR