Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)-6-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-b-carboline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410034-1GEA 219 CHF
APOSPC410034-1G
1-(3-Fluorophenyl)-6-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-b-carboline hydrochloride
1-(3-Fluorophenyl)-6-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-b-carboline hydrochloride
Formula: C₁₈H₁₇FN₂O·ClH
Peso molecolare: 332,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02763964
CAS Number: 1158793-60-2
Mehr About VWR