Stampa…
1-[(2-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-4-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410024-1GEA 463 CHF
APOSPC410024-1G
1-[(2-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-4-nitro-1H-pyrazole
1-[(2-Chloro-4-fluorophenoxy)methyl]-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇ClFN₃O₃
Peso molecolare: 271,632 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06740551
CAS Number: 1003993-40-5
Mehr About VWR