1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC410013-1GEA
463
CHF
APOSPC410013-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₀F₃N₃·2ClH Peso molecolare: 314,134 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04967279 CAS Number: 1002033-51-3 |