N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC409006-1GEA
142
CHF
APOSPC409006-1G
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester 95+%
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-proline methyl ester
Formula:
C₁₁H₁₈FNO₄ Peso molecolare: 247,263 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11054130 CAS Number: 203866-16-4 |