N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC409003-1GEA
369
CHF
APOSPC409003-1G
APOSPC409003-250MG
APOSPC409003-5G
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Formula:
C₁₀H₁₆F₂N₂O₃ Peso molecolare: 250,242 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797011 CAS Number: 426844-50-0 |