Stampa…
6-(Pentafluoroethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408847-1GEA 1810 CHF
APOSPC408847-1G
6-(Pentafluoroethyl)pyridine-3-carbaldehyde
6-(Pentafluoroethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₄F₅NO
Peso molecolare: 225,115 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122895
CAS Number: 1816282-87-7
Mehr About VWR