1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408831-1GEA
2430
CHF
APOSPC408831-1G
1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Nitro-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₄F₅NO₂ Peso molecolare: 241,115 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22053411 CAS Number: 656-84-8 |