4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408559-1GEA
545
CHF
APOSPC408559-1G
4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
4-Chloro-5-fluoro-6-methylpyrimidine
Formula:
C₅H₄ClFN₂ Peso molecolare: 146,55 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16988365 CAS Number: 898044-55-8 |