6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408550-250MGEA
102
CHF
APOSPC408550-250MG
6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine 95+%
6-Fluoro-5-methyl-4-pyrimidinamine
Formula:
C₅H₆FN₃ Peso molecolare: 127,12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10000602 CAS Number: 18260-69-0 |