(4-Fluoro-benzyl)-[1-(4-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-amine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408386-500MGEA
1040
CHF
APOSPC408386-500MG
(4-Fluoro-benzyl)-[1-(4-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-amine
(4-Fluoro-benzyl)-[1-(4-fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-amine
Formula:
C₂₁H₁₇F₂N₃ Peso molecolare: 349,377 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09697750 CAS Number: 899809-05-3 |