2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408377-500MGEA
742
CHF
APOSPC408377-500MG
2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2-[(4-Fluoro-benzenesulphonylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₇H₂₅FN₂O₄S Peso molecolare: 372,455 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21098973 CAS Number: 1353980-93-4 |