4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408376-500MGEA
742
CHF
APOSPC408376-500MG
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
4-(3-Fluoro-phenylsulphanylmethyl)-piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆FNS·ClH Peso molecolare: 261,786 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21098956 CAS Number: 1353963-00-4 |