Stampa…
[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-4-yl]-methyl-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408373-500MGEA 742 CHF
APOSPC408373-500MG
[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-4-yl]-methyl-amine hydrochloride
[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-4-yl]-methyl-amine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇FN₂O₂S·ClH
Peso molecolare: 308,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21098941
CAS Number: 1353958-87-8
Mehr About VWR