Stampa…
C-[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-4-yl]-methylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408368-500MGEA 742 CHF
APOSPC408368-500MG
C-[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-4-yl]-methylamine hydrochloride
C-[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-4-yl]-methylamine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇FN₂O₂S·ClH
Peso molecolare: 308,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21098936
CAS Number: 1215609-88-3
Mehr About VWR