4-Fluoro-N-piperidin-3-ylmethyl-benzenesulphonamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408367-500MGEA
742
CHF
APOSPC408367-500MG
4-Fluoro-N-piperidin-3-ylmethyl-benzenesulphonamide hydrochloride
4-Fluoro-N-piperidin-3-ylmethyl-benzenesulphonamide hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₇FN₂O₂S·ClH Peso molecolare: 308,8 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21098935 CAS Number: 1353971-00-2 |