Stampa…
4-Fluoro-N-methyl-N-piperidin-4-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408364-500MGEA 742 CHF
APOSPC408364-500MG
4-Fluoro-N-methyl-N-piperidin-4-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
4-Fluoro-N-methyl-N-piperidin-4-yl-benzenesulphonamide hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇FN₂O₂S·ClH
Peso molecolare: 308,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21098932
CAS Number: 1353958-85-6
Mehr About VWR