5-Fluoro-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408363-500MGEA
663
CHF
APOSPC408363-500MG
5-Fluoro-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
5-Fluoro-2-(piperidin-4-ylmethoxy)-pyrimidine hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₄FN₃O·ClH Peso molecolare: 247,697 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21098930 CAS Number: 1353965-96-4 |